2-Bromi-5-nitrobentsoehappo
Toimittaja: Molekula
Varoitus
MOLE14097091-5GEA 0 EUR
MOLE14097091-5G
2-Bromi-5-nitrobentsoehappo
2-Bromi-5-nitrobentsoehappo
Kaava: C₇H₄BrNO₄
MW: 246,02 g/mol
Kiehumispiste: 371 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 178…180 °C
MDL numero: MFCD00134558
CAS-numero: 943-14-6