Pöytämallinen imujärjestelmä, VACUSIP
Toimittaja: Integra Biosciences
181-0276EA 1020 EUR
181-0276 181-0275
Pöytämallinen imujärjestelmä, VACUSIP
Pumput Tyhjiöimujärjestelmät
Laboratoriossa on päivittäin hävitettävä pieniä nestemääriä. Tähän sisältyy ylimääräisen nesteen poisto reaktioputkista, supernatantin imu sentrifugointivaiheiden jälkeen, pesuliuosten poisto mikrolevyiltä ja paljon muuta. Tähän asti tämä on tehty usein omatekoisilla järjestelmillä, jotka koostuvat keräyspullosta, alkeellisesta imuvälineestä ja ulkoisesta vakuumilähteestä.
  • Pienikokoinen järjestelmä sopii jokaiselle työpöydälle
  • VACUSIPin akkuversion käyttö poistaa johtosotkun vetokaapista ja lisää liikkuvuutta
  • Integroitu pumppu toimii äänettömästi ja pysähtyy automaattisesti, kun on saatu aikaan vakuumi. Tämä estää pumpun turhan toiminnan
  • Jätepullon voi vaihtaa nopeasti kierrekorkin ansiosta
  • Hydrofobinen suodatin estää aerosolien ja nesteiden pääsyn järjestelmään
  • Lisävarusteita tai huoltoa ei tarvita
  • Kaikki nesteiden kanssa kosketuksissa olevat osat voi autoklavoida
VACUSIP tarjoaa käyttövalmiin ratkaisun erilaisiin laboratoriopöydällä suoritettaviin nestejätteen hävitystehtäviin. Siinä on luotettava hiljainen pumppu, joten laite toimii ilman ulkoista vakuumilähdettä. VACUSIPin akkuversio sisältää ladattavan akun, mikä lisää joustavuutta. Ainutlaatuinen käsiohjain sallii imun tarkan säätelyn, ja siihen voi liittää useita erilaisia sovittimia.
0,5 L lasipullon vaihtaminen käy nopeasti. Kaikki nesteiden kanssa kosketuksissa olevat osat voi autoklavoida. Jos nestejätteet hävitetään muualla, voidaan käyttää kertakäyttöpulloa.
Toimitustiedot: Järjestelmän mukana toimitetaan yksi borosilikaattilasinen pullo (500 ml), jossa on GL 45 -kansi, yksi silikoninen letkusto imuohjaimella (lisäksi ruostumattomasta teräksestä valmistetut 1- ja 8-kanavaiset kärjet sekä 1-kanavainen sovitin kertakäyttökärjille/GRIPTIPS-kärjille), 1,2 m silikoniletkua, yksi 0,45 µm hydrofobinen suodatin ja verkkovirtasovitin.