  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
verenpaineen-seuranta
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/55/18944955.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (763-0487)
Toimittaja:  U-MED INDUSTRIAL INC.
Kuvaus:   Cuff with rubber air pump and pressure gauge.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Kuvaus:   The OMRON M3 is a compact, fully automatic blood pressure monitor, operating on the oscillometric principle. It measures your blood pressure and pulse...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Kuvaus:   BLODTRYCK/PULSMÄTARE HELAUT. HANDLEDSMOD 1 * 1 Items
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (720-1832)
Toimittaja:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Kuvaus:   Features a nylon cuff with velcro fastening and 0-300 mm Hg dial.
UOM:  1 * 1 Items
Keskeytyi
Tuoteluettelon nro: (720-1981)
Toimittaja:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Kuvaus:   Measuring range: blood pressure 5,4 to 36 kPa (40 to 270 mmHg), pulse range 40 to 200 s/min
UOM:  1 * 1 Items
Keskeytyi
Tuoteluettelon nro: (MURR2060/01)
Toimittaja:  MURRAY, S & CO LTD
Kuvaus:   Aneroid sphygmomanometer, with velcro cuff, in black zip-up case.
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 6  / 6