Bioanalyysiastiat, nelikuoppalevy in vitro -hedelmöitykseen, Nunc™
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nunc™ Nunclon™Δ
734-1175EA 445 EUR
734-1175 734-2693
Bioanalyysiastiat, nelikuoppalevy in vitro -hedelmöitykseen, Nunc™
Soluviljelyalustat Petrimaljat, nelikulmaiset
Polystyreeniä, steriili, litteä pohja, mukana kansi. Nämä täysin sertifioidut astiat on tarkoitettu erityisesti in vitro -hedelmöitykseen (IVF).
  • Tuotteen kaikkien osien erät on merkitty jäljittämistä varten
  • Sertifikaatti, jossa vahvistetaan tuote IVF vaatimusten mukaiseksi: CE-merkintä, FDA -hyväksyntä, MEA (mouse Embryo Assay) -testi, steriili (SAL 10-6), LAL (endotoksiini) -testi, USP luokka IV -testi ja valmistettu ISO 13485 standardin mukaisesti