Pullo, kapea suuaukko, pakkauspullo, kierrekorkilla, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Scientific
Nalgene®
NALG312088-0004EA 647 EUR
NALG312088-0004 NALG312088-0016 NALG312088-0032
Pullo, kapea suuaukko, pakkauspullo, kierrekorkilla, Nalgene®
Pullot Muovipullot
LDPE, translucent, with PP screw cap.
  • Excellent impact and chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Leakproof
Designed for storage, shipping, and packaging of liquids.