STC 100 on tarkoitettu bakteeripesäkkeiden.
- Monikäyttöisessä digitaalisessa näytössä näkyy pesäkkeiden määrä (enintään 999), keskiarvo, aika ja päiväys
- Jokaisen laskennan vahvistus äänimerkillä ja merkkivalolla
- Arvot tallentuvat muistikortille (lisävaruste)
Valittavana yhden maljan (1 petrimaljan laskenta) sekä usean maljan tila (enintään 20 maljan laskenta, jossa keskiarvon jatkuva laskenta ja näyttö). Laitteessa on paineen tunnistava maljataso, joten sitä voi käyttää kaikenlaisten merkintäkynien, kanssa. Laitteeseen voidaan kytkeä myös ulkoinen merkintäkynä (lisävaruste). Laskettujen arvojen kanssa voi tallentaa päiväyksen ja ajan tiedonsiirtopaketin ansiosta. Laskettuun arvoon voi lisätä myös näytetunnuksen tai viivakoodin (viivakoodinlukija on lisävaruste).
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan suurennuslasi, tavallinen merkintäkynä, Wolffhügel-ruutuverkko, sovitin 90 mm:n petrimaljoille, sähkökaapeli.