Pullo, kapea suuaukko, kierrekorkilla
Toimittaja: Vitlab
215-2975EA 66.1 EUR
215-2975 215-1435 215-2973 215-2977 215-1436 215-2974 215-2976
Pullo, kapea suuaukko, kierrekorkilla
Pullot Muovipullot
PP, kirkas
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Sulkemisessa voidaan käyttää hiostulppia
Soveltuu erinomaisesti näytteiden keräämiseen, säilyttämiseen ja kuljetukseen. Erinomainen astia nesteille. Voidaan täyttää myös kuumilla aineilla.