2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H25756.06EA 2590 EUR
H25756.06 H25756.MD
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥98%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Kaava: C₆H₄F₃NO
MW: 163,1 g/mol
Sulamispiste: 158…160 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00153195
CAS-numero: 50650-59-4