5-Methylpyridin-3-ol ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H32658.03EA 572 EUR
H32658.03 H32658.MD H32658.06
5-Methylpyridin-3-ol ≥97%
5-Methylpyridin-3-ol
Kaava: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Sulamispiste: 136…140 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00661297
CAS-numero: 42732-49-0