Trifluorietikkahappo 25% (v/v) vesiliuos, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
Synonyms: TFA
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08218.0050EA 152 EUR
1.08218.0050
Trifluorietikkahappo 25% (v/v) vesiliuos, Supelco®
Trifluorietikkahappo
Kaava: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004169
CAS-numero: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material