Lisävarusteet, Momenttiavaimet, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
NALG2195-6177EA 804 EUR
NALG2195-6177
Lisävarusteet, Momenttiavaimet, Nalgene®
Kiintoavain
These wrenches can be used to confirm capping machine settings, on-line inspection and to check torques.
  • Ensure leakproof sealing of closures
Tilaustiedot: Order fittings that match closure resin.