4,5-Dibromiveratroli ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
L01999.30EA 1260 EUR
L01999.30 L01999.09 L01999.18
4,5-Dibromiveratroli ≥98%
4,5-Dibromiveratroli
Purity: 98+%
CAS No.: 37895-73-1
Molecular Formula: C8H8Br2O2
Formula Weight: 295.96
Melting Point: 90-92°
Beilstein Reference: 1953148
Kaava: C₈H₈Br₂O₂
MW: 295,96 g/mol
Sulamispiste: 90…92 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00014894
CAS-numero: 37895-73-1
EINECS: 253-705-2