Vanupuikot, näytteenottopuikot, CleanTips®, alhaisen TOC-pitoisuuden Alpha®
Toimittaja: Texwipe
Low TOC Alpha®
TEXWTX714K_UEA 43.8 EUR
TEXWTX714K_U TEXWTX761K_U 115-1898 115-1894
Vanupuikot, näytteenottopuikot, CleanTips®, alhaisen TOC-pitoisuuden Alpha®
Vanupuikot Näytteenottopuikot puhdistamiseen
Low TOC swabs are made from 100% polyester knit materials, which are further cleaned for use in Total Organic Carbon (TOC) analysis.
Suitable for surface sampling in validation protocols and precision cleaning for hard-to-reach areas and small spaces.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan.