Pyörökolvi, vakiohiokset
Toimittaja: Kartell
plastilab®
KART1540EA 420 EUR
KART1540
Pyörökolvi, vakiohiokset
Kolvit ja erlenmeyerit Pyöreäpohjaiset pullot
PFA, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Excellent thermal resistance from −200 to +250 °C
  • Vacuum: suitable
For rotary evaporators and distillation of fine chemicals.