Laboratoriomuistikirjat puhdastiloihin, TexWrite® 22
Toimittaja: Texwipe
TexWrite® 22 TexWrite®
818-0247EA 547 EUR
818-0247
Laboratoriomuistikirjat puhdastiloihin, TexWrite® 22
Muistikirjat
TexWrite® 22 -laboratoriomuistikirjat puhdastiloihin ovat markkinoiden ainoita synteettisestä puhdastiloihin tarkoitetusta paperista sidottuja muistikirjoja. Puhdastiloihin tarkoitetut paperitarvikkeet soveltuvat vaativiin käyttöympäristöihin, joissa edellytetään, että hiukkasia ja kuituja muodostuu mahdollisimman vähän. Muistikirjan sivut on kiinnitetty Mylar®-tiivistettyyn kanteen lankasidoksella. Muistikirjat puhdistetaan ja toimitetaan kaksinkertaisessa pakkauksessa puhdastilakäyttöä varten. Muistikirjoissa on hakemistosivu ja tiedonhakua helpottava sivunumerointi. Kaikilla sivuilla on kaksoisviivat allekirjoituksille. Sivuja ei voi irrottaa. Nämä ominaisuudet parantavat turvallisuutta ja tukevat siten dokumentointia koskevaa hyvää laboratoriokäytäntöä (GLP) vaativissa laboratorio- ja
tuotantotiloissa.
  • Kemikaalinkestävä kansi
  • Kestävällä lankasidoksella sidottu kirja, jonka kaikilla sivuilla kaksoisviivat allekirjoituksille ja päivämäärille
Koko: A4
Väri: sininen