Pullot, leveä suuaukko
Toimittaja: Kartell
plastilab®
KART1691EA 605 EUR
KART1691 KART1690 KART1689 KART1692 KART1688
Pullot, leveä suuaukko
Pullot Muovipullot
PFA, translucent.
  • Temperature resistance: from −200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • Pressure: no pressure
  • Non porous