Bentsaldehydi syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Varoitus
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01756.0500EA 42.3 EUR
8.01756.9035 8.01756.9200 8.01756.0500 8.01756.9025 8.01756.2500 8.01756.9999 8.01756.9028 8.01756.0100 8.01756.1000
Bentsaldehydi syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Bentsaldehydi
Kaava: C₆H₅CHO
MW: 106,12 g/mol
Kiehumispiste: 179 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –26 °C
Tiheys: 1,049 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 64 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003299
CAS-numero: 100-52-7
EINECS: 202-860-4
UN: 1990
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01057
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/95/746095.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 3.3 g/l (20 °C)
Melting Point -26 °C
Molar Mass 106.12 g/mol
Boiling Point 179 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 64 °C
Refractive Index 1.545 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 8.5 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH 5.9 (1 g/l, H2O)
Ignition Point 190 °C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material