Vaniliini ≥99.5%
Toimittaja: Molekula
Varoitus
MOLE61624662-1KGEA 0 EUR
MOLE61624662-1KG
Vaniliini ≥99.5%
Vaniliini
Kaava: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Kiehumispiste: 353 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 81…83 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006942
CAS-numero: 121-33-5
EINECS: 204-466-8
Merck Index: 12,10068
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/05/746905.jpg