Hait: Kvartsimikrolevyt
96- ja 384-kuoppalevyt kartsista (väreinä kirkas ja musta/kirkas), myös kvartsimikrolevyliuskat (8 kuoppaa), tilavuudet 60 µl (384 kuoppaa) ja 300 µl (96 ja 8 kuoppaa).
1 results were found
Sort Results
Luettelonäkymä
Easy View (new)