m-Anisaldehydi 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO156761000EA 95.1 EUR
ACRO156761000 ACRO156760250 ACRO156765000
m-Anisaldehydi 97%
m-Anisaldehydi
Kaava: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Kiehumispiste: 143 °C (50 mmHg)
Tiheys: 1,119 g/cm³
Leimahduspiste: 110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003361
CAS-numero: 591-31-1
EINECS: 209-712-8
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5510 to 1.5550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Iodide (I) (Limit about 0.005 %) Passes test
Bromate (BrO3) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %