m-Anisaldehydi syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05796.9020EA 0 EUR
8.05796.9999 8.05796.9020 8.05796.0100
m-Anisaldehydi syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
m-Anisaldehydi
Kaava: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Kiehumispiste: 228…229 °C (1013 hPa)
Tiheys: 1,1149 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003361
CAS-numero: 591-31-1
EINECS: 209-712-8
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 136.15 g/mol
Boiling Point 230 - 233 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (73 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.5523 (20 °C, 589 nm)
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 225 °C