Vaniliini
Toimittaja: EDQM
Varoitus
EDQMV0050000EA 251 EUR
EDQMV0050000
Vaniliini
Vaniliini
Kaava: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Kiehumispiste: 285 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: ∼82 °C
Tiheys: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 153 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006942
CAS-numero: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 12,10069
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/05/746905.jpg