2,4-Dimetoksibentsaldehydi 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO115381000EA 123 EUR
ACRO115381000 ACRO115385000 ACRO115380250
2,4-Dimetoksibentsaldehydi 98%
2,4-Dimetoksibentsaldehydi
Kaava: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Kiehumispiste: 165 °C (10 mmHg)
Sulamispiste: 68…72 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003311
CAS-numero: 613-45-6
EINECS: 210-342-4
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥97.5 %