Bentsoehappo, Supelco®
Toimittaja: Merck
|
Vaara
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00134.0005EA
71.4
EUR
1.00134.0005
Bentsoehappo, Supelco®
Bentsoehappo
Kaava:
C₇H₆O₂ MW: 122,12 g/mol Kiehumispiste: 249 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 121…123 °C Tiheys: 1,316 g/cm³ (20 °C) Leimahduspiste: 121 °C (sulj. astia) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00002398 CAS-numero: 65-85-0 EINECS: 200-618-2 REACH: 01-2119455536-33 Merck Index: 13,01092 |
Testitulosten erittely
Solubility | 2.9 g/l (25 °C) |
Melting Point | 121 - 123 °C |
Molar Mass | 122.12 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
Boiling Point | 249 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.001 hPa (20 °C) |
Flash Point | 121 °C |
Density | 1.321 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.5 - 3.5 (H2O, 20 °C) (saturated solution) |
Ignition Point | 570 °C |