Bentsoehappo syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22257.5000EA 260 EUR
8.22257.5000 8.22257.9025 8.22257.1000 8.22257.0100 8.22257.9999 8.22257.9050
Bentsoehappo syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Bentsoehappo
Kaava: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Kiehumispiste: 249 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 121…123 °C
Tiheys: 1,316 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 121 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002398
CAS-numero: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/11/748111.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 2.9 g/l (25 °C)
Melting Point 121 - 123 °C
Molar Mass 122.12 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 249 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.001 hPa (20 °C)
Flash Point 121 °C
Density 1.321 g/cm3 (20 °C)
pH 3.1 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 570 °C