Bentsoehappo ≥99.5%, certified reference material for titrimetry, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ300
12353-25G-FEA 278 EUR
12353-25G-F NOVS12353-25G-F
Bentsoehappo ≥99.5%, certified reference material for titrimetry, Supelco®
Bentsoehappo
  • certified by BAM
Kaava: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Kiehumispiste: 249 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 121…125 °C
Tiheys: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002398
CAS-numero: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/11/748111.jpg