Litiumbentsoaatti ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A16571.30EA 247 EUR
A16571.30 A16571.0B
Litiumbentsoaatti ≥99%
Litiumbentsoaatti
Purity: 99+%
CAS No.: 553-54-8
Molecular Formula: C7H5LiO2
Formula Weight: 128.06
Odour: Odourless
Melting Point: 300°
Beilstein Reference: 3598089
Merck Reference: 14,5523
MDL No.: MFCD00035540
Kaava: C₇H₅LiO₂
MW: 128,06 g/mol
Sulamispiste: >300 °C
Tiheys: 1,397 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00035540
CAS-numero: 553-54-8
EINECS: 209-042-6
Merck Index: 12,05547