Mittapullo, luokka B, punainen mitta-asteikko
Toimittaja: Kartell
plastilab®
KART2492EA 39.8 EUR
KART2492 KART2491 KART2494 KART2493 KART2490
Mittapullo, luokka B, punainen mitta-asteikko
Kolvit ja erlenmeyerit Mittapullot
PMP, läpinäkyvä, kierrekorkki.
  • Autoclavable to 170 °C
  • Chemically cleaner than glass and chemically non absorbant
  • No wetting
  • Suitable for foodstuff
These crystal clear volumetric flasks create no meniscus so final readings are easy. Calibrated gravimetrically at 20 °C. Thick walls eliminate distortion. Thin necks make final measurement precise.