  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
kryoputkien-etiketit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/84/18945084.jpg
Kryoputkien etiketit ja kryoputkitarrat ovat pakastusputkiin kiinnitettäviä tarroja, joilla pakastusputket voidaan tunnistaa. Pakastusputkitarroja on saatavana sekä pyöreitä korkkiin liimattavia, että neliskanttisia kryoputken tai pakastusputken kylkeen liimattavia tarralappuja. Näistä kryotarroista käytetään myös nimitystä pakastustarra.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"5"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   PolarSafe Dots are made from chemically inert polyester with a unique adhesive formulated to adhere to laboratory glass and plastic ware. These dots w...
Tuoteluettelon nro: (479-3291)
Toimittaja:  Nalgene
Kuvaus:   Cloth labels for use at ultra-low temperatures, ballpoint pen compatible.
UOM:  1 * 200 Items
Toimittaja:  Bel-Art
Kuvaus:   The strong, permanent adhesive on these labels withstands cold storage temperatures and maintains adhesion to glass, plastic, cardboard and more, even...
Toimittaja:  DIVERSIFIED BIOTECH
Kuvaus:   Made with a flexible, vinyl label material and permanent acrylic adhesive. Label sheets are specially top-coated to accept laser printing and other ma...
Tuoteluettelon nro: (HEATHEALCRY-1700)
Toimittaja:  HEATHROW
Kuvaus:   These labels are temperature resistant -196 to +150 °C and are chemically inert.
UOM:  1 * 1.700 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 5  / 5