E.Z.N.A® Formalin-Fixed, Paraffin-Embedded (FFPE) Tissue DNA Kit -pakkaukset
Toimittaja: Omega Bio-Tek
E.Z.N.A®
D3399-01EA 188 EUR
D3399-01 D3399-00 M6958-00
E.Z.N.A® Formalin-Fixed, Paraffin-Embedded (FFPE) Tissue DNA Kit -pakkaukset
Nukleiinihapporeagenssit Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Pakkauksella voidaan eristää FFPE-näytteistä DNA:ta mikrogrammoja. Vaikka puhdistetut nukleiinihapot ovat hyvin fragmentoituneita, ne soveltuvat monenlaisiin genomi- ja geeniekspressioanalyyseihin. E.Z.N.A®-spin-kolonneihin perustuvat pakkaukset ovat erinomainen valinta pienen mittakaavan käyttöön, kun taas Mag-Bind®-magneettipartikkeleita käyttävät pakkaukset on tarkoitettu automaatioon ja laajamittaiseen käsittelyyn.
  • Erinomainen saanto jopa 40 minuutissa
  • Perusmenetelmässä ei tarvita ksyleeniuuttoa
  • Magneettihelmiä hyödyntävät pakkaukset soveltuvat monenlaiseen automaatiokäyttöön