4-Fenoksibentsoehappo 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO352720050EA 39.8 EUR
ACRO352720050 ACRO352720010 ACRO352720250
4-Fenoksibentsoehappo 98%
4-Fenoksibentsoehappo
Kaava: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Sulamispiste: 160…164 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002539
CAS-numero: 2215-77-2
EINECS: 218-682-5
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %