4-Fenoksibentsoehappo ≥99%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
Purity: 99%
CAS No.: 2215-77-2
Molecular Formula: C13H10O3
Formula Weight: 214.22
Melting Point: 160-164°
Beilstein Reference: 2212463
Kaava: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Sulamispiste: 160-164 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002539
CAS-numero: 2215-77-2
EINECS: 218-682-5
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
5 g A17998.06
25 g A17998.14
100 g A17998.22
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Sulamispiste 160-164°
Kaavan mukainen molekyylipaino 214.22
CAS-nro 2215-77-2
Molekyylikaava C13H10O3
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm