Tiosalisyylihappo
Toimittaja: Acros Organics
Varoitus
Kaava: C₇H₆O₂S
MW: 154,19 g/mol
Kiehumispiste: 230 °C (0,02 -rr)
Sulamispiste: 165 - 166 °C
Tiheys: 1,489 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004836
CAS-numero: 147-93-3
EINECS: 205-704-3
UN: 3335
ADR: 9,
Merck Index: 12,09498
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Glass bottle for solids 500 g ACRO138895000
Glass bottle for solids 100 g ACRO138891000
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm