Tiosalisyylihappo syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Varoitus
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41613.0100EA 123 EUR
8.41613.0100 8.41613.9999
Tiosalisyylihappo syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Tiosalisyylihappo
Kaava: C₇H₆O₂S
MW: 154,19 g/mol
Kiehumispiste: 230 °C (0,02 mmHg)
Sulamispiste: 165…166 °C
Tiheys: 1,489 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004836
CAS-numero: 147-93-3
EINECS: 205-704-3
ADR: 9,
Merck Index: 12,09498
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 165 - 166 °C (sublimed)
Molar Mass 154.19 g/mol
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)