2-Klooribentsoehappo ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A10832.0BEA 152 EUR
A10832.0B A10832.0I A10832.30
2-Klooribentsoehappo ≥98%
2-Klooribentsoehappo
Purity: 98+%
CAS No.: 118-91-2
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Flash Point: 173°(343°F)
Melting Point: 138-142°
Boiling Point: 284-286°
Beilstein Reference: 907340
Merck Reference: 14,2124
MDL No.: MFCD00002412
Kaava: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Kiehumispiste: 284…286 °C
Sulamispiste: 138…142 °C
Tiheys: 1,544
Leimahduspiste: 173 °C (343 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002412
CAS-numero: 118-91-2
EINECS: 204-285-4
Merck Index: 13,02143