1-Kloori-2-jodibentseeni ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A18255.09EA 79.5 EUR
A18255.09 A18255.22 A18255.14
1-Kloori-2-jodibentseeni ≥99%
1-Kloori-2-jodibentseeni
Purity: 99%
CAS No.: 615-41-8
Molecular Formula: C6H4ClI
Formula Weight: 238.46
Flash Point: 111°(231°F)
Refractive Index: 1.6345
Melting Point: 1°
Boiling Point: 108-110°/15mm
Beilstein Reference: 1905116
MDL No.: MFCD00001033
Kaava: C₆H₄ClI
MW: 238,45 g/mol
Kiehumispiste: 108…110 °C (15 mmHg)
Sulamispiste: 1 °C
Tiheys: 1,954
Leimahduspiste: 111 °C (231 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001033
CAS-numero: 615-41-8
EINECS: 210-423-4