  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
2,6-Dikloorianiliini
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"7"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (8.20430.0250)
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   2,6-Dikloorianiliini syntetiikkaan
UOM:  1 * 250 g
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   2,6-Dikloorianiliini ≥98%
Toimittaja:  Acros Organics
Kuvaus:   2,6-Dikloorianiliini ≥98%
Tuoteluettelon nro: (EHERC12322600)
Toimittaja:  EHRENSTORFER GMBH
Kuvaus:   2,6-Dikloorianiliini
UOM:  1 * 0,5 g
Tuoteluettelon nro: (PROOU-RCA-007)
Toimittaja:  LGC Standards PROMOCHEM
Kuvaus:   2,6-Dikloorianiliini
UOM:  1 * 100 mg
Tuoteluettelon nro: (PROOMM0006.21)
Toimittaja:  LGC Standards PROMOCHEM
Kuvaus:   2,6-Dikloorianiliini
UOM:  1 * 100 mg
Tuoteluettelon nro: (MOLEM30583485)
Toimittaja:  Molekula
Kuvaus:   2,6-Dikloorianiliini
UOM:  1 * 100 g
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 7  / 7