2,3,4,5,6-Pentakloorianiliini
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15940000EA 99.3 EUR
EHERC15940000
2,3,4,5,6-Pentakloorianiliini
2,3,4,5,6-Pentakloorianiliini
Kaava: C₆H₂Cl₅N
MW: 265,35 g/mol
Kiehumispiste: 321 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 206 °C
MDL numero: MFCD00014769
CAS-numero: 527-20-8
EINECS: 208-410-3
UN: 2018
ADR: 6.1,II