1-Kloori-2-nitrobentseeni 99+%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO109621000EA 23.4 EUR
ACRO109621000 ACRO109620010
1-Kloori-2-nitrobentseeni 99+%
1-Kloori-2-nitrobentseeni
Kaava: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Kiehumispiste: 246 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 32…34 °C
Tiheys: 1,348 g/cm³
Leimahduspiste: 124 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007061
CAS-numero: 88-73-3
EINECS: 201-854-9
UN: 1578
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02170
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Yellow Fused crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 34 °C
GC ≥99.0 %