Kudosvalukasetit, UNI
Toimittaja: Kartell
631-9611EA 112 EUR
631-9611 631-9614 631-9610 KART2921-10 631-9615 631-9613
Kudosvalukasetit, UNI
Histologiset kasetit Kasetit kudosten käsittelyyn
Kudosvalukasetit parafiini-imeytykseen, yleiskäyttöiset, kannessa hakanen, joka helposti poistettavissa. Saatavana viisi väriä. Mitat: 28 × 40 × 6,8 mm.