Kudosvalukasetit, Mega Type
Toimittaja: Kartell
KART2925-13EA 534 EUR
KART2925-13 KART2925-12 KART2925-04 KART2925-03 KART2925-06
Kudosvalukasetit, Mega Type
Histologiset kasetit Kasetit kudosten käsittelyyn
Materiaali: POM. Kudosvalukasetit Mega Type, suurille näytteille. Mitat: 28×40×13,6 mm.