2,4-Dikloorifenoli syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03774.0500EA 66.1 EUR
8.03774.9999 8.03774.0500 8.03774.0100
2,4-Dikloorifenoli syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
2,4-Dikloorifenoli
Kaava: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Kiehumispiste: 210 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 40…41 °C
Tiheys: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 114 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002169
CAS-numero: 120-83-2
EINECS: 204-429-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03098
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 4.5 g/l (20 °C)
Melting Point 40 - 43 °C
Molar Mass 163 g/mol
Boiling Point 209 - 211 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (50 °C)
Flash Point 114 °C