Ämpärit, pyöreät, PP
Toimittaja: Bürkle
BURK2306-1015EA 78.5 EUR
BURK2306-1015 BURK2306-1012
Ämpärit, pyöreät, PP
Ämpäri
Made of PP, translucent.
  • With handle
  • With spout
  • With contents scale, graduation 1000 ml
  • Sterilisable
Bucket for transporting, decanting and mixing. Safe emptying with wide spout.