Hait: Suurkeittiön tarvikkeet
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Reusable drinking straws are made from borosilicate glass 3.3.
Toimittaja: Apollo Scientific
Kuvaus: A mixture of natural coconut puree and maltodextrin. Use at a concentration of 15 to 30 g/L.
Tuoteluettelon nro: (APOSBIPB852-100G)
Toimittaja: Apollo Scientific
Kuvaus: A mixture of natural banana puree and maltodextrin. Use at a concentration of 30 to 50 g/L.
UOM: 1 * 100 g
Toimittaja: HUPFER METALLWERKE
Kuvaus: Stainless steel 18/10.
Tuoteluettelon nro: (LAMA2147)
Toimittaja: LAMAPLAST
Kuvaus: Made of HDPE, white.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: SEMADENI
Kuvaus: PP, translucent or white.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom