Silmähuuhdepullot
Toimittaja: Bürkle
BURK2507-2000EA 76.6 EUR
BURK2507-2000
Silmähuuhdepullot
Ensiaputarvikkeet Silmähuhteet ja silmähuuhdetelineet
Tyhjä pullo 600 ml sisällölle, tiivis venttiilin ja pölysuojakorkin ansiosta. Ohjeet painettu (saksan kielellä), valmistettu läpinäkyvästä PE:stä.