Näytekupit, SeraNest™
Toimittaja: Simport Scientific
SIMPB720-13EA 487 EUR
SIMPB720-13 SIMPB720-16
Näytekupit, SeraNest™
Näyteastiat, muovia Sample Cups for Analysers
PS, clear.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
These sample cups will hold perfectly on top of blood collection tubes. Just pour the blood sample into a SeraNestTM and its low shoulder will hold securely on the tube. No need to relabel. Two sizes available.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan