3-Klooritiofenoli ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L04806.03EA 57.2 EUR
L04806.03 L04806.14 L04806.06
3-Klooritiofenoli ≥97%
3-Klooritiofenoli
Purity: 97%
CAS No.: 2037-31-2
Molecular Formula: C6H5ClS
Formula Weight: 144.62
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.6021
Boiling Point: 104-105°/35mm
Beilstein Reference: 1854087
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00004839
Kaava: C₆H₅ClS
MW: 144,62 g/mol
Kiehumispiste: 104…105 °C (35 mmHg)
Tiheys: 1,244
Leimahduspiste: 90 °C (194 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004839
CAS-numero: 2037-31-2
EINECS: 218-010-0
ADR: 8,III