3-Klooritiofenoli
Toimittaja: Molekula
MOLE62111567-5GEA 89.9 EUR
MOLE62111567-5G
3-Klooritiofenoli
3-Klooritiofenoli
Kaava: C₆H₅ClS
MW: 144,62 g/mol
Kiehumispiste: 110 °C (1013 hPa)
Tiheys: 1,2637 g/cm³ (12.5 °C)
MDL numero: MFCD00004839
CAS-numero: 2037-31-2
EINECS: 218-010-0