2,4,5-Trichlorothiophenol ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L03324.06EA 394 EUR
L03324.06 L03324.03
2,4,5-Trichlorothiophenol ≥97%
2,4,5-Trichlorothiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 3773-14-6
Molecular Formula: C6H3Cl3S
Formula Weight: 213.51
Odour: Unpleasant
Melting Point: 112-118°
Boiling Point: 153-154°/15mm
Beilstein Reference: 509727
UN No.: 3335
MDL No.: MFCD00014447
Kaava: C₆H₃Cl₃S
MW: 213,51 g/mol
Kiehumispiste: 153…154 °C (15 mmHg)
Sulamispiste: 112…118 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00014447
CAS-numero: 3773-14-6
EINECS: 223-223-7
UN: 3335
ADR: 9,III