Pulloannostelija, DOSIPET
Toimittaja: Kartell
Dosipet
KART83010EA 950 EUR
KART83010 KART83002 KART83050 KART83060 KART83025 KART83005
Pulloannostelija, DOSIPET
Pulloannostelijat
Säädettävä tilavuus, autoklavoitava.
  • Helpoin ja nopein mahdollinen tilavuuden valinta
  • Jokaiseen DOSIPET-annostelijaan on painettu päivätty sarjanumerollinen erätunnus (lSO 9000 -standardin mukaista menettelyä varten)
  • Kun käyttötilan valitsinta käännetään 180 astetta, kaikki tyhjennysputkessa oleva neste virtaa takaisin pulloon
  • DOSIPET Standard -annostelijan mäntä syrjäyttää kaiken reagenssin jokaisella iskulla
Täysin säädettävät pulloannostelijat, toimintatilan valitsin ilmahuuhtelua varten, mukana toimitetaan täyttö- ja tyhjennysputki, käyttöopas sekä 2,5/5,0 ja 10 ml kierresovittimet (A25, A28, A45, S40) ja 25/50 ja 100 ml kierresovittimet (A28, A38, A32/45, S40). Annostelijat voidaan autoklavoida kokonaan 121 °C:ssa (2 bar).